Learn More
Ácido 4-bromofenoxiacético 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30318777
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30318777 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30318777 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA10737000AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromophenoxyacetic Acid
CAS 1878-91-7
Nombres de analitos o componentes 4-Bromophenoxyacetic Acid
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C8 H7 Br O3
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 4-Bromophenoxyacetic Acid, Acetic acid, (4-bromophenoxy)- (9CI), Acetic acid, (p-bromophenoxy)- (6CI,7CI,8CI), 2-(4-Bromophenoxy)acetic acid, (4-Bromophenoxy)acetic acid, NSC 65085, p-Bromophenoxyacetic acid, Acetic acid, 2-(4-bromophenoxy)-
Fórmula InChI InChI=1S/C8H7BrO3/c9-6-1-3-7(4-2-6)12-5-8(10)11/h1-4H,5H2,(H,10,11)
SMILES OC(=O)COc1ccc(Br)cc1
Nombre IUPAC ácido 2-(4-bromofenoxi)acético
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 231.0434
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.9579 g/mol