Learn More
Alfa Aesar™ (4-Bromophenoxy)-tert-butyldimethylsilane, 97%
Código de producto. 15462298
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
Tamaño de la unidad:
25 ml
5 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15462298 5 mL 5 ml
15472298 25 mL 25 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15462298 Proveedor Alfa Aesar™ N.º de proveedor H55902.AA
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 67963-68-2
Fórmula molecular C12H19BrOSi
Peso molecular (g/mol) 287.272
Número MDL MFCD00239382
Clave InChI DLGZGLKSNRKLSM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromophenoxy tert-butyl dimethylsilane, 4-bromophenoxy-tert-butyldimethylsilane, p-bromophenoxy t-butyl dimethylsilane, 4-bromophenoxy-tert-butyl-dimethylsilane, 1-bromo-4-tert-butyldimethylsiloxy benzene, 4-bromophenol tert-butyldimethylsilyl ether, silane, 4-bromophenoxy 1,1-dimethylethyl dimethyl, 1-bromo-4-1,1-dimethylethyl dimethylsilyl oxy benzene, acmc-1b8oo
PubChem CID 4227167
Nombre IUPAC (4-bromofenoxi)-terc-butilo-dimetilsilano
SMILES CC(C)(C)[Si](C)(C)OC1=CC=C(C=C1)Br
Especificaciones
Punto de ebullición 137°C (25mmHg)
Nombre del producto químico o material (4-Bromophenoxy)-tert-butyldimethylsilane
Color Incolora
Forma física Liquid
Cantidad 5 mL
Número UN UN1993
Formula Weight (peso de la fórmula) 287.27
Porcentaje de pureza 97%
Índice de refracción 1.5110
Densidad 1.174g/mL