Learn More
4-Bromofenol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Bromophenol |
| Cantidad | 500 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H5BrO/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,8H |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 171.9524 |