Learn More
Éter terc-butildimetilsilílico de 4-bromofenol, TRC
Código de producto. 30329500
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30329500 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30329500 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB68644550G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromophenol-tert-Butyldimethylsilyl Ether
CAS 67963-68-2
Fórmula molecular C12 H19 Br O Si
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/C12H19BrOSi/c1-12(2,3)15(4,5)14-11-8-6-10(13)7-9-11/h6-9H,1-5H3
SMILES CC(C)(C)[Si](C)(C)Oc1ccc(Br)cc1
Nombre IUPAC (4-bromofenoxi)-terc-butilo-dimetilsilano
Peso molecular (g/mol) 287.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 286.0389