Learn More
Éter terc-butildimetilsilílico de 4-bromofenol, TRC
Código de producto. 30332866
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30332866 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30332866 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB68644510G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromophenol-tert-Butyldimethylsilyl Ether
CAS 67963-68-2
Fórmula molecular C12 H19 Br O Si
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C12H19BrOSi/c1-12(2,3)15(4,5)14-11-8-6-10(13)7-9-11/h6-9H,1-5H3
SMILES CC(C)(C)[Si](C)(C)Oc1ccc(Br)cc1
Nombre IUPAC (4-bromofenoxi)-terc-butilo-dimetilsilano
Peso molecular (g/mol) 287.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 286.0389