Learn More
Éter terc-butildimetilsilílico de 4-bromofenol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Bromophenol-tert-Butyldimethylsilyl Ether |
| CAS | 67963-68-2 |
| Fórmula molecular | C12 H19 Br O Si |
| Cantidad | 25 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H19BrOSi/c1-12(2,3)15(4,5)14-11-8-6-10(13)7-9-11/h6-9H,1-5H3 |
| SMILES | CC(C)(C)[Si](C)(C)Oc1ccc(Br)cc1 |
| Nombre IUPAC | (4-bromofenoxi)-terc-butilo-dimetilsilano |
| Peso molecular (g/mol) | 287.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 286.0389 |