Learn More
4-Bromofenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11462667
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11462667 2500 g 2500 g
11442667 100 g 100 g
11452667 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11462667 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14873.0E
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 106-41-2 | C6H5BrO | 173.009 g/mol
4-Bromophenol is used as an intermediate in medicine grade. It is also used as a phenol that is used in Stille reactions. It is used in the intermediate of organic synthesis, flame retardant and pharmaceutical industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-bromofenol se utiliza como intermediario en grado de medicina. También se usa como un fenol que se usa en las reacciones de Stille. Se utiliza en el intermedio de síntesis orgánica, pirorretardante y la industria farmacéutica.
Solubilidad
Es insoluble en agua. Es soluble en 5 % etanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Sensible a la luz. Almacénese bajo gas inerte. Sensible al aire. Mantener alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 106-41-2
Fórmula molecular C6H5BrO
Peso molecular (g/mol) 173.009
Número MDL MFCD00002313
Clave InChI GZFGOTFRPZRKDS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-bromophenol, phenol, 4-bromo, p-bromohydroxybenzene, 4-bromo-phenol, p-bromophenic acid, phenol, p-bromo, para-bromophenol, 4-bromo phenol, unii-lao4j0183i, ccris 632
PubChem CID 7808
Nombre IUPAC 4-bromofenol
SMILES C1=CC(=CC=C1O)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromophenol
Punto de fusión 62°C to 66°C
Densidad 1.84
Punto de ebullición 235°C to 238°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Olor Phenol-like
Cantidad 2500 g
Número UN UN2811
Beilstein 1680024
Sensibilidad Light sensitive
Índice Merck 14,1428
Información de solubilidad It is insoluble in water. It is soluble in 5%ethanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.01
Porcentaje de pureza 99%