Learn More
4-bromofenol, 97%
Código de producto. 10531911 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
5 GR
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10531911 5 g Frasco de vidrio 5 GR
10645531 100 g Frasco de vidrio 100 g
10607874 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10531911 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 304410050
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 106-41-2 | C6H5BrO | 173,01 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 106-41-2
Fórmula molecular C6H5BrO
Peso molecular (g/mol) 173.01
Número MDL MFCD00002313
Clave InChI GZFGOTFRPZRKDS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-bromophenol, phenol, 4-bromo, p-bromohydroxybenzene, 4-bromo-phenol, p-bromophenic acid, phenol, p-bromo, para-bromophenol, 4-bromo phenol, unii-lao4j0183i, ccris 632
PubChem CID 7808
Nombre IUPAC 4-bromofenol
SMILES C1=CC(=CC=C1O)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromophenol
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 64°C to 68°C
Color Marrón rosáceo
Punto de ebullición 235°C to 236°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal BrC6H4OH
Cantidad 5 g
Beilstein 06, 198
Índice Merck 15, 1439
Información de solubilidad Solubility in water: 25g/L (25°C). Other solubilities: freely soluble in glacial acetic acid,freely soluble in alcohol,chloroform and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.01
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Bromophenol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
RU– Solo para uso en investigación