Learn More
4-bromofenol-2,3,5,6-d4, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Bromophenol-2,3,5,6-d4 |
| CAS | 152404-44-9 |
| Fórmula molecular | C6 2H4 H Br O |
| Cantidad | 0.5 g |
| Sinónimo | Phen-2,3,5,6-d4-ol, 4-bromo-, 4-Bromophen-2,3,5,6-d4-ol, 4-Bromophenol D4, 4-Bromophenol (ring-D4), 4-Bromo-2,3,5,6-tetradeuteriophenol |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C6H5BrO/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,8 H/i1D,2 D,3 D,4 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c(Br)c([2 H])c([2 H])c1O |
| Nombre IUPAC | 4-bromo-2,3,5,6-tetradeuteriofenol |
| Peso molecular (g/mol) | 177.03 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 175.9775 g/mol |
| Mostrar más |