Learn More
4-bromofentol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Bromophenetole |
| CAS | 588-96-5 |
| Fórmula molecular | C8H9BrO |
| Cantidad | 250 g |
| Sinónimo | 1-Bromo-4-ethoxy-benzene, p-Bromo-phenetole, 1-Bromo-4-ethoxybenzene, 4-Bromoethoxybenzene, 4-Bromophenyl Ethyl Ether, 4-Ethoxybromobenzene, 4-Ethoxyphenyl Bromide, Ethyl 4-Bromophenyl Ether, NSC 8053, p-Bromoethoxybenzene, p-Bromophenetole, p-Bromophenol Ethyl Ether, p-Ethoxybromobenzene, p-Ethoxyphenyl Bromide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H9BrO/c1-2-10-8-5-3-7(9)4-6-8/h3-6H,2H2,1H3 |
| SMILES | CCOc1ccc(Br)cc1 |
| Nombre IUPAC | 1-bromo-4-etoxibenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 201.06 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 199.9837 |