Learn More
4-bromofenetilamina, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 4-Bromophenethylamine |
| CAS | 73918-56-6 |
| Fórmula molecular | C8H10NBr |
| Cantidad | 10 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H10BrN/c9-8-3-1-7(2-4-8)5-6-10/h1-4H,5-6,10H2 |
| SMILES | NCCc1ccc(Br)cc1 |
| Nombre IUPAC | 2-(4-bromofenil)etanolamina |
| Peso molecular (g/mol) | 200.08 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 198.9997 |