Learn More
4-bromofenetilamina, TRC
Código de producto. 30339789
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30339789 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30339789 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6136651G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromophenethylamine
CAS 73918-56-6
Fórmula molecular C8H10NBr
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H10BrN/c9-8-3-1-7(2-4-8)5-6-10/h1-4H,5-6,10H2
SMILES NCCc1ccc(Br)cc1
Nombre IUPAC 2-(4-bromofenil)etanolamina
Peso molecular (g/mol) 200.08
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.9997