Learn More
Alcohol de 4-isopropilbencílico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10184430 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
10g; frasco de vidrio
Código de producto.
10184430 10g; frasco de vidrio
1 options
Código de producto. 10184430 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 179590100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4654-39-1 | C8H9BrO | 201.06 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromophenethyl alcohol
Nombre de nota 99%
CAS 4654-39-1
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.4300g/mL
Punto de ebullición 96°C to 99°C (0.5 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C8H9BrO
Fórmula lineal BrC6H4CH2CH2OH
Índice de refracción 1.5720 to 1.574
Número MDL MFCD00002897
Cantidad 10 g
Beilstein 06, III, 1713
Gravedad específica 1.43
Sinónimo 2-4-bromophenyl ethanol, 4-bromophenethyl alcohol, p-bromophenethyl alcohol, benzeneethanol, 4-bromo, 2-4-bromophenyl ethan-1-ol, 2-4-bromo-phenyl-ethanol, 2-4-bromophenyl ethyl alcohol, 2-p-bromophenyl ethanol, phenethyl alcohol, p-bromo, 4-bromobenzene ethanol
Clave InChI PMOSJSPFNDUAFY-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC=C1CCO)Br
Nombre IUPAC 2-(4-bromofenil)etanol
Peso molecular (g/mol) 201.06
PubChem CID 72851
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.06
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Bromophenethyl alcohol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.