Learn More
4-Bromonitrobenceno-d4, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Bromo-4-nitrobenze-d4 |
| CAS | 350820-19-8 |
| Fórmula molecular | C6 2H4 Br N O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C6H4BrNO2/c7-5-1-3-6(4-2-5)8(9)10/h1-4 H/i1D,2 D,3 D,4 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c(c([2 H])c([2 H])c1Br)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 1-bromo-2,3,5,6-tetradeuterio-4-nitrobenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 206.03 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 204.9676 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |