Learn More
Ácido 4-bromonaftaleno-1-borónico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15471938
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
15471938 250 mg 250 miligramos
15451938 1 g 1 g
15461938 5 g 5 g
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 15471938
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H55625.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 145965-14-6
Fórmula molecular C10H8BBrO2
Peso molecular (g/mol) 250.89
Número MDL MFCD08701764
Clave InChI DKKOMUVRCPKTFX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromonaphthalen-1-yl boronic acid, 4-bromonaphthalene-1-boronic acid, 4-bromo-1-naphthaleneboronic acid, boronic acid, 4-bromo-1-naphthalenyl, 4-bromo-1-naphthalenyl-boronic acid, acmc-209cw4, ksc524o6f, 4-bromo-1-naphthylboronic acid, 1-bromonaphthalene-4-boronic acid, 1-bromo-4-dihydroxyboryl naphthalene
PubChem CID 23005424
Nombre IUPAC ácido (4-bromonaftalen-1-il)borónico
SMILES OB(O)C1=C2C=CC=CC2=C(Br)C=C1
Spécification
Nombre del producto químico o material 4-Bromonaphthalene-1-boronic acid
Punto de fusión 230°C to 260°C
Color Marrón a blanco
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 250.88
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.