Learn More
Ácido 4-bromometilfenilborónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Bromomethylphenylboronic acid |
| CAS | 68162-47-0 |
| Fórmula molecular | C7H8BBrO2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H8BBrO2/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h1-4,10-11H,5H2 |
| SMILES | OB(O)c1ccc(CBr)cc1 |
| Nombre IUPAC | ácido [4-(bromometil)fenil]borónico |
| Peso molecular (g/mol) | 214.85 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 213.9801 |