Learn More
Ácido 4'-bromometilbifenil-2-carboxílico, éster metílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 4'-(Bromomethyl)biphenyl-2-carboxylate |
| CAS | 114772-38-2 |
| Fórmula molecular | C15 H13 Br O2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Methyl 4'-(Bromomethyl)biphenyl-2-carboxylate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H13BrO2/c1-18-15(17)14-5-3-2-4-13(14)12-8-6-11(10-16)7-9-12/h2-9H,10H2,1H3 |
| SMILES | COC(=O)c1ccccc1c2ccc(CBr)cc2 |
| Nombre IUPAC | 2-[4-(bromometil)fenil]benzoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 305.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 304.0099 |