Learn More
4-bromometilbencilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Bromomethylbenzil |
| CAS | 18189-19-0 |
| Fórmula molecular | C15 H11 Br O2 |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H11BrO2/c16-10-11-6-8-13(9-7-11)15(18)14(17)12-4-2-1-3-5-12/h1-9H,10H2 |
| SMILES | BrCc1ccc(cc1)C(=O)C(=O)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 1-[4-(bromometil)fenil]-2-feniletano-1,2-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 303.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 301.9942 |