Learn More
Cloruro de 4-bromometilbencenosulfonilo, 95%
Código de producto. 10445292 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10445292 5 g Frasco de vidrio 5 g
10342963 1 g Frasco de vidrio 1 g
10116673 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10445292 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 360540050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS :66176-39-4 | C7H6BrClO2S | 269,55 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 66176-39-4
Fórmula molecular C7H6BrClO2S
Peso molecular (g/mol) 269.55
Número MDL MFCD00156129
Clave InChI QXTQWYZHHMQSQH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromomethyl benzenesulfonyl chloride, 4-bromomethyl benzene-1-sulfonyl chloride, 4-bromomethyl benzenesulfonylchloride, alpha-bromo-p-toluenesulphonyl chloride, alpha-bromo-p-toluenesulfonyl chloride, 4-bromomethyl benzenesulphonyl chloride, 4-bromomethyl benzene-1-sulfonylchloride, buttpark 94\04-08, 4-bromomethyl phenyl chlorosulfone, 4-bromomethylene benzenesulfonyl chloride
PubChem CID 2734409
Nombre IUPAC cloruro de 4-(bromometil)bencenosulfonilo
SMILES C1=CC(=CC=C1CBr)S(=O)(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromomethylbenzenesulfonyl chloride
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 69.0°C to 76.0°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal BrCH2C6H4SO2Cl
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 269.55
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Bromomethylbenzenesulfonyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RU– Solo para uso en investigación