Learn More
4-(Brometil)tetrahidropiran, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10622855
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10622855 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
10378022 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10356564 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10622855 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC29908DE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 125552-89-8
Fórmula molecular C6H11BrO
Peso molecular (g/mol) 179.057
Clave InChI LMOOYAKLEOGKJR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromomethyl tetrahydropyran, 4-bromomethyltetrahydropyran, 4-bromomethyl oxane, 4-bromomethyl tetrahydro-2h-pyran, 4-bromomethyl-tetrahydro-pyran, 4-bromomethyl tetrahydro-pyran, 4-bromomethyl-tetrahydro-2h-pyran, 4-bromomethyl-tetrahydropyran, 2h-pyran, 4-bromomethyl tetrahydro
PubChem CID 2773286
Nombre IUPAC 4-(bromometil)oxano
SMILES C1COCCC1CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Bromomethyl)tetrahydropyran
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.06
Porcentaje de pureza 97%