Learn More
Bromhidrato de 4-(bromometil)piridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10306354 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10306354 25 g 25 g
10255054 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10306354 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 397330250
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 73870-24-3 | C6H7Br2N | 252.94 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 73870-24-3
Fórmula molecular C6H7Br2N
Peso molecular (g/mol) 252.94
Número MDL MFCD01863545
Clave InChI VAJUUDUWDNCECT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromomethyl pyridine hydrobromide, 4-bromomethylpyridine hydrobromide, 4-bromomethyl-pyridine hydrobromide, 4-pyridylmethyl bromide hydrobromide, pyridine, 4-bromomethyl-, hydrobromide, 4-bromomethyl pyridine, bromide, 4-bromomethyl-pyridine, 4-bromomethyl pyridinium bromide, acmc-1bbrw
PubChem CID 12752219
Nombre IUPAC 4-(bromometil)piridina; bromhidrato
SMILES [H+].[Br-].BrCC1=CC=NC=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-(Bromomethyl)pyridine hydrobromide
Punto de fusión 189.0°C to 192.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 252.93
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Product Identifier
  • 4-(Bromomethyl)pyridine hydrobromide
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Hazard Statement
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Precautionary Statement