Learn More
Ácido 4-(brometil)fenilacético, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11382889
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11382889 5 g 5 g
11372889 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11382889 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27744.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13737-36-5 | C9H9BrO2 | 229.073 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13737-36-5
Fórmula molecular C9H9BrO2
Peso molecular (g/mol) 229.073
Número MDL MFCD00010632
Clave InChI WCOCCXZFEJGHTC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromomethyl phenylacetic acid, 4-bromomethylphenylacetic acid, 2-4-bromomethyl phenyl acetic acid, pam acid, br-pam-linker, 4-carboxymethyl benzyl bromide, 4-bromomethyl phenyl acetic acid, 4-bromomethyl phenylaceticacid
PubChem CID 4519056
Nombre IUPAC ácido 2-[4-(bromometil)fenil]acético
SMILES C1=CC(=CC=C1CC(=O)O)CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Bromomethyl)phenylacetic acid
Punto de fusión 178°C to 180°C
Cantidad 5 g
Número UN UN3261
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.07
Porcentaje de pureza 97%