Learn More
(4-(Bromometil)fenil)metanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (4-(Bromomethyl)phenyl)methanol |
| CAS | 71831-21-5 |
| Fórmula molecular | C8H9OBr |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H9BrO/c9-5-7-1-3-8(6-10)4-2-7/h1-4,10H,5-6H2 |
| SMILES | OCc1ccc(CBr)cc1 |
| Nombre IUPAC | [4-(bromometil)fenil]metanol |
| Peso molecular (g/mol) | 201.06 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 199.9837 |