Learn More
4-(Bromometil)-α Éster metílico del ácido -metil-bencenoacético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(Bromomethyl)-alpha-methyl-benzeneacetic Acid Methyl Ester |
| CAS | 99807-54-2 |
| Fórmula molecular | C11 H13 Br O2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Loxoprofen Impurity 9 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H13BrO2/c1-8(11(13)14-2)10-5-3-9(7-12)4-6-10/h3-6,8H,7H2,1-2H3 |
| SMILES | COC(=O)C(C)c1ccc(CBr)cc1 |
| Nombre IUPAC | 2-[4-(bromometil)fenil]propanoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 257.124 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 256.01 |