Learn More
4-(Bromometil)bifenilo, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10724953 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10724953 5 g 5 g
10120912 25 g 25 g
11924531 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10724953 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 368950050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2567-29-5 | C13H11Br | 247.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2567-29-5
Fórmula molecular C13H11Br
Peso molecular (g/mol) 247.13
Clave InChI HZQLUIZFUXNFHK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromomethylbiphenyl, 4-bromomethyl biphenyl, 4-bromomethyl-1,1'-biphenyl, 4-phenylbenzyl bromide, 1-bromomethyl-4-phenylbenzene, bromoethylbiphenyl, 4-biphenylmethylbromide, 4-bromomethyl-biphenyl
PubChem CID 257716
Nombre IUPAC 1-(bromometil)-4-fenilbenceno
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Bromomethyl)biphenyl
Punto de fusión 83.0°C to 86.0°C
Color Beige a amarillo
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5C6H4CH2Br
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in toluene
Formula Weight (peso de la fórmula) 247.13
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-(Bromomethyl)biphenyl
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.