Learn More
Éster terc-butílico del ácido 4'-(bromometil)bifenil-2-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,1-Dimethylethyl 4'-(Bromomethyl)biphenyl-2-carboxylate |
| CAS | 114772-40-6 |
| Fórmula molecular | C18 H19 Br O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 1,1-Dimethylethyl 4'-(Bromomethyl)-biphenyl-2-carboxylate, 1,1-Dimethylethyl 4'-(bromomethyl)biphenyl-2-carboxylate, 2-(4-Bromomethylphenyl)benzoic acid tert-butyl ester, 2'-(tert-Butoxylcarbonyl)biphenyl-4-ylmethyl bromide, 4-(Bromomethyl)-2'-(tert-butoxycarbonyl)biphenyl, 4'-(Bromomethyl)-2-(tert-butoxycarbonyl)biphenyl, 4'-(Bromomethyl)[1,1'-biphenyl]-2-carboxylic acid 1,1-dimethylethyl ester, 4'-(Bromomethyl)biphenyl-2-carboxylic acid tert-butyl ester, 4'-Bromomethyl[1,1'-biphenyl]-2-carboxylic acid tert-butyl ester, 4'-Bromomethylbiphenyl-2-carboxylic Acid tert-Butyl Ester, tert-Butyl 2-(4-bromomethylphenyl)benzoate, tert-Butyl 4-(bromomethyl)biphenyl-2'-carboxylate, tert-Butyl 4-bromomethylbiphenyl-2-carboxylate, tert-Butyl 4'-(bromomethyl)biphenyl-2-carboxylate, Telmisartan Imp H (EP) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H19BrO2/c1-18(2,3)21-17(20)16-7-5-4-6-15(16)14-10-8-13(12-19)9-11-14/h4-11H,12H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)c1ccccc1c2ccc(CBr)cc2 |
| Nombre IUPAC | 2-[4-(bromometil)fenil]benzoato terbutílico |
| Peso molecular (g/mol) | 347.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 346.0568 |