Learn More
4'-(Brometil)bifenil-2-carbonitrilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15411618
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15411618 5 g 5 g
15401618 1 g 1 g
15421618 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15411618 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55394.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 114772-54-2 | C14H10BrN | 272.145 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 114772-54-2
Fórmula molecular C14H10BrN
Peso molecular (g/mol) 272.145
Número MDL MFCD00671503
Clave InChI LFFIEVAMVPCZNA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4'-bromomethyl-2-cyanobiphenyl, 2-4-bromomethyl phenyl benzonitrile, 2-cyano-4'-bromomethylbiphenyl, 4'-bromomethyl-1,1'-biphenyl-2-carbonitrile, 2-4-bromo-methylphenyl benzonitrile, 4'-bromomethyl-2-biphenylcarbonitrile, 4'-bromomethylbiphenyl-2-carbonitrile, 2'-cyano-4-bromomethylbiphenyl, 4-2-cyanophenyl benzyl bromide, unii-ui5jr3k10f
PubChem CID 1501912
Nombre IUPAC 2-[4-(bromometil)fenil]benzonitrilo
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C#N)C2=CC=C(C=C2)CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-(Bromomethyl)biphenyl-2-carbonitrile
Punto de fusión 125°C to 128°C
Cantidad 5 g
Número UN UN3439
Formula Weight (peso de la fórmula) 272.14
Porcentaje de pureza 98%