Learn More
Bromuro de benzoilo 4-brometílico, 96 %
Código de producto. 15417807
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15417807 5 g 5 g
15427807 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15417807 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H37682.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 876-07-3
Fórmula molecular C8H6Br2O
Peso molecular (g/mol) 277.94
Número MDL MFCD00045026
Clave InChI VUYGJYAPDGKPBF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromomethyl benzoyl bromide, acmc-20ammq, 4-bromomethyl benzoylbromide, 4-bromomethyl-benzoyl bromide, benzoyl bromide, 4-bromomethyl, p-bromomethyl benzoyl bromide, 4-bromomethyl benzoyl bromide 96
PubChem CID 4640671
Nombre IUPAC 4-(bromomethyl)benzoyl bromide
SMILES BrCC1=CC=C(C=C1)C(Br)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromomethyl benzoyl bromide
Punto de fusión 57°C to 61°C
Color Blanco
Punto de ebullición 100°C to 112°C (0.5 mmHg)
Fórmula lineal BrCH2C6H4C(O)Br
Cantidad 5 g
Número UN UN3261
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 277.94
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Fused Solid