Learn More
4-(Bromometil)benzonitrilo, Mikromol™
Descripción
4-(Bromometil)benzonitrilo
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Cyanobenzyl Bromide |
| CAS | 17201-43-3 |
| Nombres de analitos o componentes | 4-Cyanobenzyl Bromide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C8 H6 Br N |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Benzonitrile, 4-(bromomethyl)-, p-Tolunitrile, α-bromo- (7CI,8CI), 4-(Bromomethyl)benzonitrile, (4-Cyanophenyl)methyl bromide, (p-Cyanophenyl)bromomethane, 1-Bromomethyl-4-cyanobenzene, 4-Cyanobenzyl bromide, NSC 95792, p-(Bromomethyl)benzonitrile, p-Cyanobenzyl bromide, α-Bromo-p-toluenecarbonitrile, α-Bromo-p-tolunitrile, α-Bromo-p-tolylnitrile |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H6BrN/c9-5-7-1-3-8(6-10)4-2-7/h1-4H,5H2 |
| SMILES | BrCc1ccc(cc1)C#N |
| Nombre IUPAC | 4-(bromometil)benzonitrilo |
| Mostrar más |