Learn More
4-(Bromometil)benzonitrilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11499077
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11499077 5 g 5 g
11409087 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11499077 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20641.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 17201-43-3 | C8H6BrN | 196.047 g/mol
4-(Bromomethyl)benzonitrile is used in the synthesis of ligands containing a chelating pyrazolyl-pyridine group with a pendant aromatic nitrile. It is also useful in the preparation of 4-[(2H-tetra-zol-2-yl)methyl]benzonitrile by reaction with 2H-tetrazole in the presence of potassium hydroxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-(bromometil)benzonitrilo se utiliza en la síntesis de ligandos que contienen un grupo quelante de pirazolilo-piridina con un nitrilo aromático pendiente. También es útil en la preparación de 4-[(2H-tetra-zol-2-il)metil]benzonitrilo por reacción con 2H-tetrazol en presencia de hidróxido de potasio.
Solubilidad
Soluble en cloroformo y metanol. Insoluble en agua.
Notas
sensible a la humedad y a la luz. Almacenar en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes, ácidos fuertes y bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17201-43-3
Fórmula molecular C8H6BrN
Peso molecular (g/mol) 196.047
Número MDL MFCD00001829
Clave InChI UMLFTCYAQPPZER-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-cyanobenzyl bromide, 4-bromomethyl benzonitrile, p-cyanobenzyl bromide, alpha-bromo-p-tolunitrile, benzonitrile, 4-bromomethyl, 4-bromomethyl-benzonitrile, alpha-bromo-p-toluonitrile, p-bromomethyl benzonitrile, 4-cyano benzyl bromide, benzonitrile, p-bromomethyl
PubChem CID 86996
Nombre IUPAC 4-(bromometil)benzonitrilo
SMILES C1=CC(=CC=C1CBr)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Bromomethyl)benzonitrile
Punto de fusión 113°C to 117°C
Cantidad 5 g
Número UN UN2923
Beilstein 636717
Información de solubilidad Soluble in chloroform and methanol. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.05
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-(Bromomethyl)benzonitrile
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-(Bromomethyl)benzonitrile