Learn More
Éster metílico del ácido 4-(bromometil)benzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(Bromomethyl)benzoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 2417-72-3 |
| Fórmula molecular | C9H9BrO2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 4-(Carbomethoxy)benzyl Bromide, 4-(Methoxycarbonyl)benzyl Bromide, Methyl 4-(bromomethyl)benzoate, Methyl p-(Bromomethyl)benzoate, Methyl alpha-bromo-p-toluate, NSC 83959, p-(Bromomethyl)benzoic Acid Methyl Ester, p-(Carbomethoxy)benzyl Bromide, p-(Methoxycarbonyl)benzyl Bromide, alpha-Bromo-p-toluic Acid Methyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H9BrO2/c1-12-9(11)8-4-2-7(6-10)3-5-8/h2-5H,6H2,1H3 |
| SMILES | COC(=O)c1ccc(CBr)cc1 |
| Nombre IUPAC | metil 4-(bromometil)benzoato |
| Peso molecular (g/mol) | 229.07 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 227.9786 |