Learn More
Ácido 4-(brometil)benzoico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11302126
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11302126 25 g 25 g
11392116 5 g 5 g
11312126 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11302126 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L03371.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 6232-88-8 | C8H7BrO2 | 215.046 g/mol
4-(Bromomethyl)benzoic acid acts as an intermediate in the synthesis of eprosartan, which is used as an antihypertensive agent. Further, it is used in the preparation of 5,10,15,20-tetra(m-hydroxyphenyl)chlorin (temoporfin), which is a second generation photosensitizer. In addition to this, it is used in the preparation of 4-(5-arylidene-2,4-dioxothiazolidin-3-yl) methylbenzoic acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido de 4-(bromometil)benzoico actúa como intermedio en la síntesis del eprosartán, que se utiliza como agente antihipertensivo. Además, se utiliza en la preparación de 5,10,15,20-tetra(m-hidroxifenil)clorina (temoporfin), que es un fotosensibilizador de segunda generación. Además de esto, se utiliza en la preparación de ácidos 4-(5-arilideno-2,4-dioxotiazolidin-3-il)metilbenzoicos.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Incompatible con bases, aminas y agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6232-88-8
Fórmula molecular C8H7BrO2
Peso molecular (g/mol) 215.046
Número MDL MFCD00002567
Clave InChI CQQSQBRPAJSTFB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromomethyl benzoic acid, alpha-bromo-p-toluic acid, benzoic acid, 4-bromomethyl, p-bromomethyl benzoic acid, 4-carboxybenzyl bromide, 4-bromomethyl-benzoic acid, a-bromo-p-toluic acid, p-carboxybenzyl bromide, p-bromomethylbenzoic acid
PubChem CID 22599
Nombre IUPAC ácido 4-(bromometil)benzoico
SMILES C1=CC(=CC=C1CBr)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Bromomethyl)benzoic acid
Punto de fusión 223°C to 227°C
Cantidad 25 g
Número UN UN3261
Beilstein 1862870
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.05
Porcentaje de pureza 97%