Learn More
Ácido 4-(bromometil)bencenoborónico, téc. 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11314326
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11314326 1 g 1 g
11324326 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11314326 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19953.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 68162-47-0 | C7H8BBrO2 | 214.85 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 68162-47-0
Fórmula molecular C7H8BBrO2
Peso molecular (g/mol) 214.85
Número MDL MFCD01318113
Clave InChI PDNOURKEZJZJNZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromomethyl phenylboronic acid, 4-bromomethylphenylboronic acid, 4-bromomethyl phenyl boronic acid, 4-bromomethyl benzeneboronic acid, 4-boronobenzyl bromide, p-bromomethyl phenylboronic acid, 4-bromomethylphenyl boronic acid, 4-bromomethylbenzeneboronic acid, boronic acid, 4-bromomethyl phenyl
PubChem CID 2735593
Nombre IUPAC ácido [4-(bromometil)fenil]borónico
SMILES OB(O)C1=CC=C(CBr)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Bromomethyl)benzeneboronic acid
Punto de fusión ∼145°C to 150°C
Cantidad 1 g
Número UN UN3261
Beilstein 3030979
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.85
Porcentaje de pureza 85%
Grado Técnico