Learn More
Éster de pinacol de ácido 4-(brometil)bencenoborónico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11344326
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11344326 5 g 5 g
11334326 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11344326 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19954.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 138500-85-3 | C13H18BBrO2 | 297.00 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 138500-85-3
Fórmula molecular C13H18BBrO2
Peso molecular (g/mol) 297.00
Número MDL MFCD02179493
Clave InChI CBUOGMOTDGNEAW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-4-bromomethyl phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-bromomethyl benzeneboronic acid pinacol ester, 4-bromomethylphenylboronic acid pinacol ester, 4-bromomethylphenylboronic acid, pinacol ester, 4-bromomethyl phenylboronic acid pinacol ester, 1,3,2-dioxaborolane, 2-4-bromomethyl phenyl-4,4,5,5-tetramethyl, 2-4-bromomethyl phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaboronate, 4-bromomethyl benzeneboronicacidpinacolester, 4-bromomethyl benzeneboronic acid, pinacol ester
PubChem CID 3734506
Nombre IUPAC 2-[4-(bromometil)fenil]-4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolano
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C(CBr)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Bromomethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Punto de fusión 83°C to 85°C
Cantidad 5 g
Número UN UN3261
Beilstein 7921808
Formula Weight (peso de la fórmula) 297
Porcentaje de pureza 95%