Learn More
4-(Brometil)benzaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10682875
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10682875 250 mg 250 miligramos
10581724 1 g 1 g
10517484 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10682875 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO07312CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 51359-78-5
Fórmula molecular C8H7BrO
Peso molecular (g/mol) 199.047
Clave InChI XYPVBKDHERGKJG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 11206421
Nombre IUPAC 4-(Bromometil)benzaldehído
SMILES C1=CC(=CC=C1CBr)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Bromomethyl)benzaldehyde
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 250 mg
Sinónimo 4-bromomethyl benzaldehyde, 4-formylbenzyl bromide, alpha-bromo-4-formyltoluene, benzaldehyde,4-bromomethyl, benzaldehyde, 4-bromomethyl, pubchem19839, p-bromomethyl benzaldehyde, 4-bromomethy benzaldehyde, 4-bromomethyl-benzaldehyde
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.05
Porcentaje de pureza 97%