Learn More
4-bromometil-7-metoxicumarina, TRC
Código de producto. 30336544
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30336544 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30336544 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6854001G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromomethyl-7-methoxycoumarin
CAS 35231-44-8
Fórmula molecular C11 H9 Br O3
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C11H9BrO3/c1-14-8-2-3-9-7(6-12)4-11(13)15-10(9)5-8/h2-5H,6H2,1H3
SMILES COc1ccc2C(=CC(=O)Oc2c1)CBr
Nombre IUPAC 4-(bromometil)-7-metoxicromen-2-ona
Peso molecular (g/mol) 269.09
Formula Weight (peso de la fórmula) 267.9735