Learn More
4-(Bromometil)-7-metoxicumarina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10581292 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10581292 1 g Frasco de vidrio 1 g
10248853 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10581292 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 365190010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 35231-44-8 | C11H9BrO3 | 269.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 35231-44-8
Fórmula molecular C11H9BrO3
Peso molecular (g/mol) 269.09
Número MDL MFCD00006869
Clave InChI CTENSLORRMFPDH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromomethyl-7-methoxycoumarin, 4-bromomethyl-7-methoxy-2h-chromen-2-one, br-mmc, ccris 7996, 4-bromomethyl-7-methoxychromen-2-one, 2h-1-benzopyran-2-one, 4-bromomethyl-7-methoxy, 4-bromomethyl-7-methoxy-2-oxo-2h-benzopyran, acmc-1agnd, 4-brommethyl-7-methoxy-2h-chromen-2-on, 4-bromomethyl-7-methoxy coumarin
PubChem CID 121894
Nombre IUPAC 4-(bromometil)-7-metoxicromen-2-ona
SMILES COC1=CC=C2C(CBr)=CC(=O)OC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Bromomethyl)-7-methoxycoumarin
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 212.0°C to 217.0°C
Color Beige o blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: solubel in most common organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 269.08
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvos o fragmentos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-(Bromomethyl)-7-methoxycoumarin
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.