Learn More
4-Bromometil-7-acetoxicumarina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Bromomethyl-7-Acetoxycoumarin |
| CAS | 2747-04-8 |
| Fórmula molecular | C12 H9 Br O4 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H9BrO4/c1-7(14)16-9-2-3-10-8(6-13)4-12(15)17-11(10)5-9/h2-5H,6H2,1H3 |
| SMILES | CC(=O)Oc1ccc2C(=CC(=O)Oc2c1)CBr |
| Nombre IUPAC | acetato de [4-(bromometil)-2-oxocromen-7-ilo] |
| Peso molecular (g/mol) | 297.1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 295.9684 |