Learn More
4-(Bromometil)-6,7-dimetoxicumarina, TRC
Código de producto. 30333511
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30333511 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30333511 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB685350100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Bromomethyl)-6,7-dimethoxycoumarin
CAS 88404-25-5
Fórmula molecular C12 H11 Br O4
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H11BrO4/c1-15-10-4-8-7(6-13)3-12(14)17-9(8)5-11(10)16-2/h3-5H,6H2,1-2H3
SMILES COc1cc2OC(=O)C=C(CBr)c2cc1OC
Nombre IUPAC 4-(bromometil)-6,7-dimetoxicromen-2-ona
Peso molecular (g/mol) 299.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 297.9841