Learn More
4-(Bromometil)-5-metil-3-fenilisoxazol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10497992
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10497992 1 g 1 g
10120972 250 mg 250 miligramos
10220085 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10497992 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC00508DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 180597-83-5
Fórmula molecular C11H10BrNO
Peso molecular (g/mol) 252.11
Número MDL MFCD02677680
Clave InChI UICMWXWMCOJBIQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2776147
Nombre IUPAC 4-(bromometil)-5-metil-3-fenil-1,2-oxazol
SMILES CC1=C(CBr)C(=NO1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Bromomethyl)-5-methyl-3-phenylisoxazole
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Sinónimo 4-bromomethyl-5-methyl-3-phenylisoxazole, 4-bromomethyl-5-methyl-3-phenyl-1,2-oxazole, isoxazole, 4-bromomethyl-5-methyl-3-phenyl, 4-bromomethyl-5-methyl-3-phenylisoxazol, isoxazole,4-bromomethyl-5-methyl-3-phenyl
Formula Weight (peso de la fórmula) 252.11
Porcentaje de pureza 97%