Learn More
Ácido 4-bromometil-3-nitrobenzoico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11460798
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11460798 1 g 1 g
11470798 5 g 5 g
11480798 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11460798 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25255.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 55715-03-2 | C8H6BrNO4 | 260.043 g/mol
4-Bromomethyl-3-nitrobenzoic acid is used as a reactant in the synthesis of 4-bromomethyl-3-nitrobenzoic acid succinimide ester, 4-((2-(hydroxymethyl)phenyl amino)methyl)-3-nitrobenzoic acid, 4-(2-hydroxyethylmercaptylmethyl)-3-nitrobenzoic acid. It is also used as a thiol photo-deprotection reagent, a starting material in the synthesis of 2H-indazole based library using parallel solution-phase methods.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 4-bromometil-3-nitrobenzoico se utiliza como reactante en la síntesis del éster succinimidílico del ácido 4-bromometil-3-nitrobenzoico, el ácido 4-((2-(hidroximetil)fenil amino)metil)-3-nitrobenzoico y el ácido 4-(2-hidroxietilmercaptilmetil)-3-nitrobenzoico. También se utiliza como reactivo de fotodesprotección de tioles, un material inicial en la síntesis de la quimioteca basada en 2-H-indazol utilizando métodos paralelos de fase de solución.
Solubilidad
Soluble en DMF y diclorometano. Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en recipientes bien sellados. Almacénese lejos de la humedad, los agentes oxidantes y las bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 55715-03-2
Fórmula molecular C8H6BrNO4
Peso molecular (g/mol) 260.043
Número MDL MFCD00216575
Clave InChI QMAHVAFURJBOFV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromomethyl-3-nitrobenzoic acid, 4-bromomethyl-3-nitrobenzoicacid, benzoic acid, 4-bromomethyl-3-nitro, 3-nitro-4-bromomethylbenzoic acid, bnba, acmc-1auor, ksc495i9f, 3-nitro-4-bromomethyl benzoic acid, 4-bromomethyl-3-nitro benzoic acid
PubChem CID 132386
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(=O)O)[N+](=O)[O-])CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromomethyl-3-nitrobenzoic acid
Punto de fusión 128°C to 133°C
Cantidad 1 g
Número UN UN3261
Información de solubilidad Soluble in DMF and dichloromethane. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.05
Porcentaje de pureza 97%