Learn More
4-Brometil-3-fluorobenzonitrilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15479838
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15479838 5 g 5 g
15469838 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15479838 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63245.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 105942-09-4
Fórmula molecular C8H5BrFN
Peso molecular (g/mol) 214.04
Número MDL MFCD07368341
Clave InChI ZESZAIOGACKOMB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromomethyl-3-fluorobenzonitrile, 4-cyano-2-fluorobenzyl bromide, 2-fluoro-4-cyanobenzyl bromide, 2-fluoro-4-cyanbenzyl bromide, benzonitrile, 4-bromomethyl-3-fluoro, 2-fluoro-4-cyanobenzylbromide, 3-fluoro-4-bromomethyl benzonitrile, 4-bromomethyl-3-fluoro-benzonitrile, 4-bromomethyl-3-fluorobenzenecarbonitrile, pubchem4907
PubChem CID 2783149
Nombre IUPAC 4-(bromometil)-3-fluorobenzonitrilo
SMILES FC1=C(CBr)C=CC(=C1)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromomethyl-3-fluorobenzonitrile
Punto de fusión 75°C to 79°C (decomposition)
Color Blanco
Cantidad 5 g
Número UN UN2923
Beilstein 7758134
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.04
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido