Learn More
4-Bromometil-2-metoximetil-5-metilisoxazolin-3-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Bromomethyl-2-methoxymethyl-5-methylisoxazolin-3-one |
| CAS | 153201-10-6 |
| Fórmula molecular | C7 H10 Br N O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H10BrNO3/c1-5-6(3-8)7(10)9(12-5)4-11-2/h3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | COCN1OC(=C(CBr)C1=O)C |
| Nombre IUPAC | 4-(bromometil)-2-(metoximetil)-5-metil-1,2-oxazol-3-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 236.06 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 234.9844 |