Learn More
4-(Bromometil)-2-fluorobenzonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(Bromomethyl)-2-fluorobenzonitrile |
| CAS | 222978-03-2 |
| Fórmula molecular | C8H5BrFN |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | 2-Fluoro-4-(bromomethyl)benzonitrile, 4-Bromomethyl-2-fluorobenzonitrile, 4-Cyano-3-fluorobenzyl Bromide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H5BrFN/c9-4-6-1-2-7(5-11)8(10)3-6/h1-3H,4H2 |
| SMILES | Fc1cc(CBr)ccc1C#N |
| Nombre IUPAC | 4-(bromometil)-2-fluorobenzonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 214.03 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 212.9589 |