Learn More
Éster de pinacol de ácido 4-brometil-2-fluorobencenoborónico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15485286
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15485286 250 mg 250 miligramos
15475286 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15485286 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H59821.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1029439-49-3 | C13H17BBrFO2 | 314.989 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1029439-49-3
Fórmula molecular C13H17BBrFO2
Peso molecular (g/mol) 314.989
Número MDL MFCD18434471
Clave InChI QOCYLABQSVWXGE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-4-bromomethyl-2-fluorophenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-bromomethyl-2-fluorophenylboronic acid pinacol ester, 4-bromomethyl-2-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester, 4-bromomethyl-2-fluorophenyl boronic acid pinacol ester
PubChem CID 53217331
Nombre IUPAC 2-[4-(bromometil)-2-fluorofenil]-4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolano
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=C(C=C(C=C2)CBr)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromomethyl-2-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
Punto de fusión 62°C to 64°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 314.99
Porcentaje de pureza 96%