Learn More
4-Bromometil-2,6-dicloropiridina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10077999 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10077999 1 g Frasco de vidrio 1 g
10087999 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10077999 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 433440010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 175204-45-2
Fórmula molecular C6H4BrCl2N
Peso molecular (g/mol) 241
Número MDL MFCD00052637
Clave InChI XDKGMGJZRFOZRV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromomethyl-2,6-dichloropyridine, pyridine,4-bromomethyl-2,6-dichloro, 4-bromomethyl-2 6-dichloropyridine, 4-bromomethyl-2,6-dichloropyridin, 4-bromomethyl-2,6-dichloro-pyridine, 2,6-dichloro-4-bromomethyl pyridine, 4-bromomethyl-2,6-bis chloranyl pyridine
PubChem CID 2781829
Nombre IUPAC 4-(bromometilo)-2,6-dicloropiridina
SMILES C1=C(C=C(N=C1Cl)Cl)CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromomethyl-2, 6-dichloropyridine
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 42.5°C to 43.2°C
Color Amarillo
Punto de ebullición 118.0°C (0.2 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 241
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Bromomethyl-2,6-dichloropyridine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RU– Solo para uso en investigación