Learn More
4-(Bromometil)-2,2-dimetil-1,3-dioxolano-d5, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(Bromomethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-d5 |
| CAS | 1346603-73-3 |
| Fórmula molecular | C6H6D5BrO2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 4-(Bromomethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-d5, DL-Isopropylideneglycerol-1-bromohydrin-d5 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H11BrO2/c1-6(2)8-4-5(3-7)9-6/h5H,3-4H2,1-2H3/i3D2,4D2,5D |
| SMILES | [2H]C([2H])(Br)C1([2H])OC(C)(C)OC1([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | 4-[bromo(dideuterio)metil]-4,5,5-trideuterio-2,2-dimetil-1,3-dioxolano |
| Peso molecular (g/mol) | 200.09 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 199.0256 |