Learn More
4-Bromometil-2(1H)-quinolinona, TRC
Código de producto. 30337144
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30337144 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30337144 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB68777525G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromomethyl-2(1H)-quinolinone
CAS 4876-10-2
Fórmula molecular C10 H8 Br N O
Cantidad 25 g
Sinónimo 4-(Bromomethyl)carbostyril, 4-(Bromomethyl)quinolin- 2(1H)-one, 4-Bromomethyl-1H-quinolin-2-one, NSC 108455
Fórmula InChI InChI=1S/C10H8BrNO/c11-6-7-5-10(13)12-9-4-2-1-3-8(7)9/h1-5H,6H2,(H,12,13)
SMILES BrCC1=CC(=O)Nc2ccccc12
Nombre IUPAC 4-(bromometil)-1H-quinolín-2-ona
Peso molecular (g/mol) 238.081
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.979