Learn More
4-Brometil-2(1H)-quinolinona, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Bromomethyl-2(1H)-quinolinone |
| Punto de fusión | ∼254°C (decomposition) |
| Fórmula molecular | C2H4Cl2O |
| Cantidad | 5 g |
| Número UN | UN3261 |
| Sinónimo | dichloromethyl methyl ether, 1,1-dichlorodimethyl ether, dichloro methoxy methane, methane, dichloromethoxy, ether, dichloromethyl methyl, alpha,alpha-dichloromethyl methyl ether, methoxydichloromethane, 1,1-dichloromethyl methyl ether, alpha,alpha-dichloromethyl ether, dichloromethylmethylether |
| Clave InChI | GRTGGSXWHGKRSB-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | COC(Cl)Cl |
| Nombre IUPAC | dicloro(metoxi)metano |
| Peso molecular (g/mol) | 114.95 |
| Mostrar más |