Learn More
4-(Bromometil)-1-cloro-2-metoxibenceno, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 4-(Bromomethyl)-1-chloro-2-methoxybenzene |
| CAS | 103347-14-4 |
| Fórmula molecular | C8H8BrClO |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 3-Methoxy-4-chlorobenzyl Bromide, 4-Bromomethyl-1-chloro-2-methoxybenzene, 4-Chloro-3-methoxybenzyl Bromide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H8BrClO/c1-11-8-4-6(5-9)2-3-7(8)10/h2-4H,5H2,1H3 |
| SMILES | COc1cc(CBr)ccc1Cl |
| Nombre IUPAC | 4-(bromometil)-1-cloro-2-metoxibenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 235.51 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 233.9447 |